Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
M2200-1G M2200-5G
TCIAM2200-1GEA 23 EUR
TCIAM2200-1G TCIAM2200-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 201,65 g/mol
Pto. de fusión: 238°C
Número MDL: MFCD00182671
Núm. CAS: 6232-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %