(±)-4-Metilciclohexeno
Proveedor: TCI
Peligro
M2201-5G M2201-25G
TCIAM2201-5GEA 86 EUR
TCIAM2201-5G TCIAM2201-25G
(±)-4-Metilciclohexeno
(±)-4-Metilciclohexeno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de inflamación: –1°C
Número MDL: MFCD00001573
Núm. CAS: 591-47-9
EINECS: 209-715-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed3d3182ad3c623bb1e40abee99a4c2f5c0101b&vid=eed3d3182ad3c623bb1e40abee99a4c2f5c0101b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC,NMR) min. 98 %