Acetato de 2-feniletil ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Acetato de fenetilo
B21238.0B
B21238.30
B21238.0BEA
103
EUR
B21238.0B
B21238.30
Acetato de 2-feniletil ≥98%
Acetato de 2-feniletil
Purity: 98%
CAS No.: 103-45-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)2C6H5
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Fruit-like
Melting Point: -31°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 638179
MDL No.: MFCD00008720
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Pto. Ebullición: 231…233 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,029 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008720 Núm. CAS: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |