Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
M2205-5G M2205-25G
TCIAM2205-5GEA 68 EUR
TCIAM2205-5G TCIAM2205-25G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Número MDL: MFCD01321262
Núm. CAS: 6702-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&vid=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C