2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2211-25G M2211-5G
TCIAM2211-25GEA 153 EUR
TCIAM2211-25G TCIAM2211-5G
2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzhydryl chloride
Formula: C₁₄H₁₃Cl
Pto. Ebullición: 136°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00972765
Núm. CAS: 41870-52-4
EINECS: 431-450-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C