Metoclopramide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
M2218-5G M2218-25G
TCIAM2218-5GEA 43 EUR
TCIAM2218-5G TCIAM2218-25G
Metoclopramide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metoclopramide
Formula: C₁₄H₂₂ClN₃O₂
MW: 299,80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00211338
Núm. CAS: 364-62-5
EINECS: 206-662-9
Índice Merck: 14,06143
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C