1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2224-5G M2224-1G
TCIAM2224-5GEA 186 EUR
TCIAM2224-5G TCIAM2224-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00159641
Núm. CAS: 5952-92-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58331c438386982c4f4a5aa486b755149ff0d4b2&vid=58331c438386982c4f4a5aa486b755149ff0d4b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C