Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2228-1G M2228-5G
TCIAM2228-1GEA 45 EUR
TCIAM2228-1G TCIAM2228-5G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00216584
Núm. CAS: 17325-26-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C