N-Methylpentylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Pentylmethylamine
M2231-1G M2231-5G
TCIAM2231-1GEA 43 EUR
TCIAM2231-1G TCIAM2231-5G
N-Methylpentylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methylpentylamine
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 12°C
Número MDL: MFCD00041354
Núm. CAS: 25419-06-1
EINECS: 246-966-9
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2ae172a9593ae3ee93a9facd946f0a00f5c1bf&vid=1c2ae172a9593ae3ee93a9facd946f0a00f5c1bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %