7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
M2233-1G M2233-100MG
TCIAM2233-1GEA 172 EUR
TCIAM2233-1G TCIAM2233-100MG
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈O₅
MW: 220.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00452770
Núm. CAS: 20300-59-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C