4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2244-1G
M2244-5G
TCIAM2244-1GEA
41
EUR
TCIAM2244-1G
TCIAM2244-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Pto. de fusión: 175°C |
Número MDL:
MFCD03452755 Núm. CAS: 361543-99-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |