Ácido 6-nitro-m-anísico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2245-5G M2245-25G
TCIAM2245-5GEA 27 EUR
TCIAM2245-5G TCIAM2245-25G
Ácido 6-nitro-m-anísico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-nitro-m-anísico
Formula: C₈H₇NO₅
Número MDL: MFCD00151836
Núm. CAS: 1882-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&vid=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C