Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
M2246-1G
M2246-5G
TCIAM2246-1GEA
54
EUR
TCIAM2246-1G
TCIAM2246-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,0400 g/mol |
Número MDL:
MFCD08056372 Núm. CAS: 106291-80-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |