6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Methylchroman-4-one
M2249-1G M2249-5G
TCIAM2249-1GEA 35 EUR
TCIAM2249-1G TCIAM2249-5G
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-4-chromanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00024071
Núm. CAS: 39513-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C