Methocarbamol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
M2254-25G M2254-5G
TCIAM2254-25GEA 77 EUR
TCIAM2254-25G TCIAM2254-5G
Methocarbamol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Methocarbamol
Formula: C₁₁H₁₅NO₅
Número MDL: MFCD00057662
Núm. CAS: 532-03-6
EINECS: 208-524-3
Índice Merck: 14,05980
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C