3-(Methylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2257-1G M2257-5G
TCIAM2257-1GEA 26 EUR
TCIAM2257-1G TCIAM2257-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00023610
Núm. CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e89da5213d47738fa5a263704e6e2c4c9cb9fbd&vid=9e89da5213d47738fa5a263704e6e2c4c9cb9fbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %