Tacrolimus monohydrate ≥80.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2258-10MG M2258-50MG
TCIAM2258-10MGEA 109 EUR
TCIAM2258-10MG TCIAM2258-50MG
Tacrolimus monohydrate ≥80.0% (by HPLC)
Tacrolimus monohydrate
Formula: C₄₄H₇₁NO₁₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11045918
Núm. CAS: 109581-93-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d3e69800d4177c430bc0a1f4f4c9c061379152&vid=74d3e69800d4177c430bc0a1f4f4c9c061379152&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C