Methyl trans-p-coumarate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2259-5G M2259-25G
TCIAM2259-5GEA 48 EUR
TCIAM2259-5G TCIAM2259-25G
Methyl trans-p-coumarate ≥98.0% (por GC)
Methyl trans-p-coumarate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00157167
Núm. CAS: 19367-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9115e2e599a67bd84abf937886de30c38e78c2&vid=de9115e2e599a67bd84abf937886de30c38e78c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C