2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane ≥97.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methacrylic Acid 2-Methyl-2-adamantyl Ester, 2-Methyl-2-adamantyl Methacrylate, 2-Methyladamantan-2-yl methacrylate

Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M2260-5G M2260-1G
TCIAM2260-5GEA 167 EUR
TCIAM2260-5G TCIAM2260-1G
2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane
Formula: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04114354
Núm. CAS: 177080-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab15e21b8289e0380d75ce355bc3e9fbb9ffe737&vid=ab15e21b8289e0380d75ce355bc3e9fbb9ffe737&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR