5-(Trifluorometil)-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-3-anísidina, 5-(Trifluorometil)-3-metoxianilina
M2262-1G
M2262-5G
TCIAM2262-1GEA
36
EUR
TCIAM2262-1G
TCIAM2262-5G
5-(Trifluorometil)-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(Trifluorometil)-m-anísidina
Formula:
C₈H₈F₃NO MW: 191.15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000393 Núm. CAS: 349-55-3 EINECS: 206-487-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |