Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2263-1G M2263-5G
TCIAM2263-1GEA 193 EUR
TCIAM2263-1G TCIAM2263-5G
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-9-formylnonanoate
Formula: C₁₁H₂₀O₃
Pto. Ebullición: 121°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 14811-73-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %