4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
M2267-1G M2267-5G
TCIAM2267-1GEA 54 EUR
TCIAM2267-1G TCIAM2267-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,2700 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD02682063
Núm. CAS: 86620-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&vid=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %