Mebendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl [5-(Benzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
M2273-25G M2273-5G
TCIAM2273-25GEA 80 EUR
TCIAM2273-25G TCIAM2273-5G
Mebendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Mebendazole
Formula: C₁₆H₁₃N₃O₃
MW: 295,30 g/mol
Número MDL: MFCD00057872
Núm. CAS: 31431-39-7
EINECS: 250-635-4
Índice Merck: 14,05768
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %