1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
M2274-1G M2274-5G
TCIAM2274-1GEA 233 EUR
TCIAM2274-1G TCIAM2274-5G
1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate
Formula: C₁₈H₂₈N₂O₄S₂
Núm. CAS: 1352947-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587dd4691832a89379f7da59ac3ff0a4f8aa213d&vid=587dd4691832a89379f7da59ac3ff0a4f8aa213d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %