Mevastatin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M2275-1G M2275-5G M2275-100MG
TCIAM2275-1GEA 96 EUR
TCIAM2275-1G TCIAM2275-5G TCIAM2275-100MG
Mevastatin ≥98.0% (by HPLC)
Mevastatin
Formula: C₂₃H₃₄O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05662341
Núm. CAS: 73573-88-3
Índice Merck: 14,06164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b80516a1ed52170910a17370bf00220d135d817&vid=98f09219cb6eceacaf13a15939cda331e7594ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +280 to +295 deg (C=0.4, Acetone)