Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Cyclopropyl-3-oxopropionic acid methyll ester, Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
M2277-5G
M2277-25G
TCIAM2277-5GEA
23
EUR
TCIAM2277-5G
TCIAM2277-25G
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (por GC)
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formula:
C₇H₁₀O₃ MW: 142,1500 g/mol Pto. Ebullición: 80°C Pto. de inflamación: 74°C |
Número MDL:
MFCD00274090 Núm. CAS: 32249-35-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |