2-Methoxyethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylene Glycol Monomethyl Ether Methacrylate, Methacrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2282-25G M2282-500G
TCIAM2282-25GEA 16 EUR
TCIAM2282-25G TCIAM2282-500G
2-Methoxyethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Methoxyethyl methacrylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00048122
Núm. CAS: 6976-93-8
EINECS: 230-241-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %