2'-O-Methyluridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2′-O-Methyluridine
M2290-1G M2290-5G
TCIAM2290-1GEA 46 EUR
TCIAM2290-1G TCIAM2290-5G
2'-O-Methyluridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-O-Methyluridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₆
MW: 258,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056054
Núm. CAS: 2140-76-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +44.0 deg (C=2、H2O)