2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinethione, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2(1H)-thione
M2299-5G M2299-25G
TCIAM2299-5GEA 121 EUR
TCIAM2299-5G TCIAM2299-25G
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NS
MW: 179,16 g/mol
Pto. de fusión: 150°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128893
Núm. CAS: 76041-72-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %