3-Amino-4-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
M2301-1G M2301-5G
TCIAM2301-1GEA 35 EUR
TCIAM2301-1G TCIAM2301-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Número MDL: MFCD00134580
Núm. CAS: 25449-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e827baf55704eae4d47b7c816162dbeb736c6a5&vid=0e827baf55704eae4d47b7c816162dbeb736c6a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C