Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2307-100MG M2307-500MG
TCIAM2307-100MGEA 36 EUR
TCIAM2307-100MG TCIAM2307-500MG
Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate ≥98.0% (por GC)
Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate
Formula: C₁₉H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 152°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069997
Núm. CAS: 2566-97-4
EINECS: 219-901-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ede101f8177ed9fc3a8092492749f3d06567005&vid=3ede101f8177ed9fc3a8092492749f3d06567005&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %