Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-6-Octadecenoic Acid Methyl Ester, Methyl Petroselaidate, Petroselaidic Acid Methyl Ester, Methyl trans-6-Octadecenoate
M2310-100MG M2310-500MG
TCIAM2310-100MGEA 92 EUR
TCIAM2310-100MG TCIAM2310-500MG
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (por GC)
Methyl trans-6-octadecenoate
Formula: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,50 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 19°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069607
Núm. CAS: 14620-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0c8ca6b7ac3cb5b21552586368e12777c875cc&vid=8e0c8ca6b7ac3cb5b21552586368e12777c875cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %