3-Cloro-3-oxopropionato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2315-5G M2315-25G
TCIAM2315-5GEA 39 EUR
TCIAM2315-5G TCIAM2315-25G
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo
Formula: C₄H₅ClO₃
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de inflamación: 80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013657
Núm. CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&vid=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %