Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl (Phenyl 5-Acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N,4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate, (1S,2R)-1-((3aR,4R,6R,7aS)-3-Acetyl-6-(methoxycarbonyl)-2-oxo-6-(phenylthio)hexahydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazol-4-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate
M2319-200MG M2319-1G
TCIAM2319-200MGEA 212 EUR
TCIAM2319-200MG TCIAM2319-1G
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (by HPLC)
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate
Formula: C₂₅H₂₉NO₁₂S
MW: 567,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22581442
Núm. CAS: 934591-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.1 to 2.5 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -120 to -126 deg (C=0.8、CHCl3)