Mitomicina C 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mitomycin, Ametycin
M2320-10MG
M2320-50MG
TCIAM2320-10MGEA
70
EUR
TCIAM2320-10MG
TCIAM2320-50MG
Mitomicina C 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Mitomicina C
Formula:
C₁₅H₁₈N₄O₅ MW: 334.33 g/mol Pto. de fusión: 64°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078109 Núm. CAS: 50-07-7 EINECS: 200-008-6 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,06215 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 16.4 to 17.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...