Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2322-5G M2322-25G
TCIAM2322-5GEA 110 EUR
TCIAM2322-5G TCIAM2322-25G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₄O₂
Número MDL: MFCD01928388
Núm. CAS: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0d6da6503b02d09a89f89bb902023944de77a8d&vid=f0d6da6503b02d09a89f89bb902023944de77a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C