Metilamina ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Proveedor: TCI
Peligro
M2324-100ML M2324-500ML
TCIAM2324-100MLEA 48 EUR
TCIAM2324-100ML TCIAM2324-500ML
Metilamina ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Metilamina
Formula: CH₅N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&vid=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.5 to 11.0 w/w%