Methyl hydrogen isophthalate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2327-1G
M2327-5G
TCIAM2327-1GEA
24
EUR
TCIAM2327-1G
TCIAM2327-5G
Methyl hydrogen isophthalate ≥97.0% (por GC)
Methyl hydrogen isophthalate
Formula:
C₉H₈O₄ |
Número MDL:
MFCD00029972 Núm. CAS: 1877-71-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 192.0 to 196.0 deg-C (after drying) |
Drying loss | max. 4.0 % |