(3-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
M2331-5G M2331-25G
TCIAM2331-5GEA 20 EUR
TCIAM2331-5G TCIAM2331-25G
(3-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(3-Metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00001910
Núm. CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %