4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
M2337-1G M2337-5G
TCIAM2337-1GEA 51 EUR
TCIAM2337-1G TCIAM2337-5G
4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (por GC)
4-Maleimidobutyric acid
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043139
Núm. CAS: 57078-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&vid=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 98.0 deg-C