EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2338-1G M2338-5G
TCIAM2338-1GEA 51 EUR
TCIAM2338-1G TCIAM2338-5G
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid)
Formula: C₁₀H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043140
Núm. CAS: 55750-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&vid=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C