Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
M2339-1G
M2339-5G
TCIAM2339-1GEA
50
EUR
TCIAM2339-1G
TCIAM2339-5G
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 1-metil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Formula:
C₁₀H₁₇BN₂O₂ MW: 208,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD03789259 Núm. CAS: 761446-44-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...