Montelukast sodium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
MK-476, Sodium (R,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetate
M2340-200MG
M2340-1G
TCIAM2340-200MGEA
27
EUR
TCIAM2340-200MG
TCIAM2340-1G
Montelukast sodium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Montelukast sodium
Formula:
C₃₅H₃₆ClNO₃S |
Número MDL:
MFCD00931431 Núm. CAS: 151767-02-1 Índice Merck: 14,06258 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +95.0 to +105.0 deg (C=1、MeOH) |
Water | max. 7.0 % |