Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 4-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
M2341-5G M2341-25G
TCIAM2341-5GEA 74 EUR
TCIAM2341-5G TCIAM2341-25G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00060695
Núm. CAS: 76469-88-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49044d16e2b07d6ae352efb50466d9a85670e4a6&vid=49044d16e2b07d6ae352efb50466d9a85670e4a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C