Methyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
M2342-1G M2342-5G
TCIAM2342-1GEA 16 EUR
TCIAM2342-1G TCIAM2342-5G
Methyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Número MDL: MFCD06203934
Núm. CAS: 26218-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d04fa2126fa6a76afbc31fe4b5fd75a273dc1af&vid=7d04fa2126fa6a76afbc31fe4b5fd75a273dc1af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C