6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2344-1G M2344-5G
TCIAM2344-1GEA 16 EUR
TCIAM2344-1G TCIAM2344-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₆N₂O
Número MDL: MFCD00039720
Núm. CAS: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&vid=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C