6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2345-5G M2345-25G
TCIAM2345-5GEA 54 EUR
TCIAM2345-5G TCIAM2345-25G
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Formula: C₁₆H₁₄O₂S
Número MDL: MFCD02083138
Núm. CAS: 63675-74-1
EINECS: 264-408-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25982940136f3ccade809b8202de7d47dd43ed6f&vid=25982940136f3ccade809b8202de7d47dd43ed6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C