3,4-Diaminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2346-5G M2346-25G
TCIAM2346-5GEA 34 EUR
TCIAM2346-5G TCIAM2346-25G
3,4-Diaminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Diaminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00017098
Núm. CAS: 36692-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&vid=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C