6-Metoxi-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
M2347-1G M2347-5G
TCIAM2347-1GEA 38 EUR
TCIAM2347-1G TCIAM2347-5G
6-Metoxi-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
6-Metoxi-3-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
Número MDL: MFCD02683446
Núm. CAS: 65873-72-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&vid=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C