Methyl D-3-phenyllactate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2350-1G
M2350-5G
TCIAM2350-1GEA
17
EUR
TCIAM2350-1G
TCIAM2350-5G
Methyl D-3-phenyllactate ≥98.0% (por GC)
Methyl D-3-phenyllactate
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD09842268 Núm. CAS: 27000-00-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -4.0 to -6.0 deg (C=1, MeOH) |